Learn More
BICASA Banco da laboratorio con lavello
Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
900 x 1200 x 900/2120 mm
900 x 600 x 900/2120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Banchi da laboratorio serie MECC
- PIANTANE: Profilato in alluminio (mm 150x25 e mm 150x50) con binari verticali
- MODULO TECNICO: Telaio modulare in acciaio accoppiato alle piantane ad altezze diverse con pannelli porta servizi
- FASCIA PORTA SERVIZI: striscia metallica preforata posta all'altezza del piano di lavoro
- PANNELLI PORTA SERVIZI: in resina di Polipropilene stampata (ritardo alla fiamma V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
- POSTAZIONI DI LAVORO C-FRAME: certificate EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
- Supporti con telai laterali e centrali a C in tubolare d'acciaio con piedini di livellamento. Traverse orizzontali e pannelli di copertura laterale in metallo
- PIANI DI LAVORO: unità singole indipendenti – installate e fissate sopra la postazione a C
- COLORI: PARTI METALLICHE: Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato; PANNELLI: Grigio argento – Scatola elettrica posteriore stagna in ABS nero; NOBILITATO IGNIFUGO: Grigio Chiaro (2 decorativi) - pannelli spessore mm 19
- RUBINETTI: Verniciatura a polvere epossidica - colore grigio chiaro; con tubo di alimentazione; identificazione del fluido (manopola secondo EN13792:2000)
- RIPIANO PORTA REAGENTI: metallo rivestito
Specifica
Specifica
| Colore | Light Gray |
| Adjustable (Height) | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dimensioni (P x L x A) | 900 x 1200 x 900/2120 mm |
| Tipo di cornice | C-Frame |
| Include | 2 Reagent Holder Shelves, Polypropylene Sink Countertop with Basin, Water Mixer, Eyewash and Pegboard |