Learn More
OHAUS™ Media Bottle Clamp
Codice prodotto. 15702519 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1000 mL Bottle
500 mL Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15702519
Marca: OHAUS™ 30400098
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Media Bottle Clamp is designed to securely grip and position various sizes of bottles.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with media bottles
  • Designed to securely hold bottles in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Bottle Clamp
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1000 mL Bottle
Descrizione 1000 mL Media Bottle Clamp