Learn More
Pal International™ Salvietta disinfettante per uso medico
Contains 200 wipes. Pal International™ MediPal Alcohol-Free Disinfectant Wipes Soft Pack are suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
Marca: Pal International™ S625110MPCE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.85000kg
Descrizione
- Alcohol-free soft pack
- Contains 200 cleaning and disinfecting wipes.
- Easy to transport and dispense
- Suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
- Effective against MRSA, TB, Acinetobacter, Norovirus and HIV
Specifica
Panno disinfettante | |
Yes | |
300 x 200 mm |
Sicurezza e movimentazione
- Medipal Disinfectant Wipes
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.