Learn More
Liebherr™ Congelatore da laboratorio con pratico dispositivo di controllo elettronico e vano interno anti-scintilla MediLine
Codice prodotto. p-8002361 Sfoglia Tutto Liebherr Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
139 L
Gamma di temperatura:
Da –9 a –26 °C
Stile:
Tabletop
Modello:
LGUex1500
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10648215
Marca: Liebherr™ LGUEX1500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per un congelamento ottimale con la massima sicurezza. Il congelatore da laboratorio anti-scintilla con pratico dispositivo di controllo Liebherr™ MediLine consente un raffreddamento migliore e più veloce in un congelatore antideflagrante. Il pratico dispositivo di controllo comprende sistemi di allarme e di monitoraggio. Disponibile in due formati: sotto banco o intera altezza.
  • ATEX-certified spark-free interior
  • Can be validated to FD X15-140, GLP-compliant.
  • Manual defrost.
  • White-coated steel exterior finish.
  • Moulded inner liner with coved corners.
  • Door with lock, reversible on site.
  • Self-closing door.
  • Access port Ø 15mm for external temperature probes to each compartment.
  • Access port Ø 30mm for validation on site, sited on the side wall at 1/3 of the height, to each compartment
  • Electronic controller with digital display with 0,1°C resolution.
  • Digital keypad lock with PIN code.
  • Hi-low optical and acoustic temperature alarms with adjustable thresholds.
  • Volt-free contact for connection to a remote alarm system.
  • Alarm log with memory of the last 3 temperature alarms with time, date and duration.
  • Alarm log with memory of the last 3 power failure alarms with time, date and duration.
  • Min - max temperature memory.
  • RS 485 interface for external temperature monitoring and centralised alarm systems.
Specifica
Tipo Congelatore da laboratorio
Capacità (sistema metrico) 139 L
Gamma di temperatura Da –9 a –26 °C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Stabilità termica Gradient 6.6°C
Door Style Sportello a chiusura automatica
No. of Doors 1
Door Material Steel
Isolamento 55 mm PU (pentano soffiato)
Finitura esterna White Coated Steel
Capacità (sistema metrico) ripiano 40 kg
N. di cassetti 3
Certificazione/Conformità ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001
Stile Tabletop
Ruote No
Colore White
Tipo di controllo Digital
Sbrinamento Manuale
Modello LGUex1500
Profondità (sistema metrico) esterno 61.5 cm
Depth (Metric) Interior 45 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 82 cm
Altezza (sistema metrico) interno 66.3 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.7 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 45.4 cm
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Uscite dati RS 485
Amperaggio 1.0 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz
Wattage 100 w
Utilizzo di energia 338 kWh/a
Refrigerante R 600a
Peso di spedizione (sistema metrico) 45 kg
Peso (sistema metrico) 42 kg