Learn More
Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab Freezer
For secure, accurate and long-lasting freezer storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab freezer is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on. EN 60068 temperature mapping and SmartMonitoring options.
8395.00€ - 9550.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Include | Cooling system, door, handle, fitted lock, castors |
Altezza (sistema metrico) interno | 155 cm |
Tensione | 220/240 V |
Requisiti elettrici | 220 - 240 V 50 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10638215
|
Liebherr™
LGPV 1420 |
1361 L |
9550.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15588229
|
Liebherr™
LGPV 8420 |
856 L |
8395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Upright lab freezer, reach-in
- Temperature range -9 / -35°C, white exterior, 304-grade stainless steel interior, fan-assisted refrigeration.
- Refrigerant R 290
- 125mm castors for easy cleaning. Front castors with brake.
- Digital controller with 0,1°C resolution, password keypad lock, RS 485 interface and volt-free alarm contact
- Controller battery-powered for 72hrs in case of power failure
- Solid-state compressor relay for maximum reliability and temperature stability
- Alarm log of last 3 events with min/max temperatures, duration etc,
- Wire-on-tube condenser with removable filter for reliability and low-maintenance
- Door lock, self-closing door with 90° dwell position
- 60 kg shelf load, access port for external temperature probe
Specifica
White | |
155 cm | |
220 - 240 V 50 Hz |
Cooling system, door, handle, fitted lock, castors | |
220/240 V | |
50 Hz |