Learn More
Liebherr™ Frigorifero da laboratorio con comandi analogici e vano interno anti-scintilla MediLine
Codice prodotto. 11986249 Sfoglia Tutto Liebherr Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
180 l
Stile:
Table-height
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11986249
Marca: Liebherr™ LKEXV1800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For secure, accurate and long-lasting, spark-free interior, fridge storage of non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Spark-Free Interior, Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Spark-Free Lab Fridge for storage of solvents and reagents, reach-in, 1-section, width 600mm.
  • Temperature range +1 / +15°C, white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration.
  • Climate class 4, refrigerant R 600a, connection rating 1,0A, 230v/50/1-ph,energy consumption 328 kWh/a
  • This model is intended for the spark-free storage of chemicals where a high level of temperature stability is not required
  • ATEX-certified spark-free interior
  • Analogue controls with digital temperature display in the door.
  • Door lock, reversible hinges
  • 40 kg shelf load
Specifica
Tipo Frigorifero da laboratorio
Capacità (sistema metrico) 180 l
Gamma di temperatura 38 kg
Risoluzione temperatura 1.0°C
Stabilità termica Gradient 10.2°C
Refrigerante R 600a
Door Style Solid
No. of Doors 1
Lato del perno Right, reversible
N. di cassetti 0
Ripiani 3 Glass
Capacità (sistema metrico) ripiano 40 kg
Materiale armadietto Acciaio
Finitura esterna White-coated Steel
Isolamento 40 mm HDPE
Interno Polystyrol
Certificazione/Conformità Certificato ATEX
Stile Table-height
Display Digital, External
Colore White
Tipo di controllo Analog
Sbrinamento Automatico
Compressore Forced-air
Profondità (sistema metrico) esterno 60 cm
Depth (Metric) Interior 44.1 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 86 cm
Altezza (sistema metrico) interno 70.2 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 60 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 51.3 cm
Amperaggio 1.0 A
Tensione Da 220 a 240 V
Requisiti elettrici Da 220 a 240 V, 50 Hz
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 328 kWh/a
Peso di spedizione (sistema metrico) 41 kg
Peso (sistema metrico) 38 kg