Learn More
OHAUS™ Medium Three Prong Sleeves
Codice prodotto. 15782669 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Fiberglass
Vinyl
Colore:
Black
Gray
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15782669
Marca: OHAUS™ 30400259
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Medium Three Prong Sleeves are for use with clamps and can be easily removed for cleaning or replacement.
  • Available in red or black vinyl and fiberglass
  • Fiberglass sleeves are ideal for application above 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 3
Tipo Prong Sleeve
Materiale Vinyl
Size Medium
Colore Red