Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Clinical Tube Rack
Creates space and organization for high throughput labs requiring large sample storage. Fisherbrand™ Mega Rack™ Clinical Tube Rack eliminates the need for multiple tube racks.
42.25€ - 43.10€
Specifica
Product Type | Tube Rack |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 Each |
Dimensioni (L x P x A) | 337 x 267 x 91mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Diametro (sistema metrico) apertura | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Diametro (sistema metrico) apertura | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
14801442
|
Fisherbrand™
HS24322E |
White | Tubes (13 mm), Tubes (5 to 7 mL) | 13 mm | 216 |
43.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11720634
|
Fisherbrand™
HS24322A |
Blue | Tubes (13 mm), Tubes (5 to 7 mL) | 13 mm | 216 |
43.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11730634
|
Fisherbrand™
HS24323A |
Blue | Tubes (10 mL), Tubes (16 mm) | 16 mm | 120 |
42.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
14811442
|
Fisherbrand™
HS24323E |
White | Tubes (10 mL), Tubes (16 mm) | 16 mm | 120 |
43.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Fully-assembled, polypropylene
- Sturdy and light weight material for easy transport
- Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
- Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
- Autoclavable
Specifica
Tube Rack | |
Polypropylene | |
337 x 267 x 91mm | |
267 mm |
Autoclavable | |
1 Each | |
337 mm | |
91 mm |