Learn More
Megestrol acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401379
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 16401379
Marca: Medchem Express HY13676
MedChemExpress Megestrol acetate is a synthetic and orally active progesteronal agent. Megestrol acetate is effective as an appetite stimulant for wasting syndromes such as cachexia. Megestrol acetate decreases nuclear and cytosol androgen receptors human BPH tissue. Megestrol acetate has the potential for HIV study and downregulates autophagic catabolic pathway.
Megestrol acetate is a synthetic and orally active progesteronal agent. Megestrol acetate is effective as an appetite stimulant for wasting syndromes such as cachexia. Megestrol acetate decreases nuclear and cytosol androgen receptors human BPH tissue. Megestrol acetate has the potential for HIV study and downregulates autophagic catabolic pathway.
Specifica
Materiale o nome chimico Megestrol acetate
Forma fisica Solid
CAS 595-33-5
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H32O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 384.51
Peso formulazione 384.51
Percent Purity 98.59%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.