Learn More
Thermo Scientific Chemicals Meglumine antimoniate
Codice prodotto. 15701769
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133-51-7
Formula molecolare C7H17NO5·HO3Sb
Molecular Weight (g/mol) 365.97
InChI Key YPAUTKZODZLFQM-OVHUINQISA-K
PubChem CID 131664208
IUPAC Name antimony(3+);(2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol;trihydroxide;hydrate
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[Sb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Meglumine antimoniate
Quantità 25 g
Peso formulazione 365.97
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Meglumine antimoniate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol