Learn More
Fisherbrand™ Meker Industrial Burner with Stop Valve for NF Connection, 43mm Opening
Codice prodotto. 11755406 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11755406
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing an extremely strong flame for intensive use.
  • Wide and stable flame
  • Excellent heating power
  • Lateral holding handle for safety
  • Burner diameter of 43mm, overall height of 180mm
  • Flame size adjustable with 4 interchangeable nozzles
Specifica
Product Type Industrial Burner, Meker
Tipo di gas Methane, Natural Gas
Descrizione Consumption of 188L/hr
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Include NF Screwing G 0.5 in Connector, Stop Valve
N. per confezione 1 Ea.