Learn More
Fisherbrand™ Meker Industrial Burner with Stop Valve for Tétine Connection, 43mm Opening
Codice prodotto. p-8571025 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Carbone/Butano/Propano, LPG, Propane
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11769806
Providing an extremely strong flame for intensive use.
  • Wide and stable flame
  • Excellent heating power
  • Lateral holding handle for safety
  • Burner diameter of 43mm, overall height of 180mm
  • Flame size adjustable with 4 interchangeable nozzles
Specifica
Product Type Bruciatore Meker
Tipo di gas Carbone/Butano/Propano, LPG, Propane
Descrizione Consumption of 240L/hr
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Altezza (sistema metrico) 180mm
Include Stop Valve, T-Tine Connector
N. per confezione 1 ciascuno