Learn More
Fisherbrand™ Meker Safety Burner with NF Connection, 24mm Opening
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Meker Safety Burner |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NF Screwing G 0.5 in Connector |
| Tipo di gas | Methane, Natural Gas |
| Materiale | Brass |
| Descrizione | Consumption of 62L/hr |
| Diametro (sistema metrico) | 24 mm |
| Include | NF Connector |
| N. per confezione | 1 Ea. |