Learn More
VITLAB™ Melamine Formaldehyde Mortar
Marca: VITLAB™ 72998
120.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.67000kg
Specifica
Flat | |
White | |
Circular | |
90 mm |
500 mL | |
Melamine | |
Mortar | |
150 mm |