Learn More
Fisherbrand™ Ion Selective Membrane Replacement Kits
Sample preparation steps such as filtering and distillation are rarely necessary with this kit for the combined ion-sensitive electrode with a solid membrane.
340.00€ - 351.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11719728
|
Fisherbrand™
CALMK22 |
83919 Device |
340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11769728
|
Fisherbrand™
11769728 |
FOR 83925 |
351.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- ORP electrode Fisherbrand 1m cable with BNC epoxy body 12mm x 120mm
- ORP Electrode with BNC Epoxy Body
- Combined ion-sensitive electrode with solid membrane interchangeable flat surface
- The ion to be detected passes through the membrane generating a difference of potential proportional to ionic concentration
- Analysis time generally less than one minute
- Sample preparation steps such as filtering or distillation rarely necessary
- Calibration should be carried out as often as possible (less once a day) at the same temperature as the sample
- Measurement temperature 0 to 50 ° C