Learn More
Fisherbrand™ Men's Poly/Cotton Lab Coats
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
Lunghezza (sistema imperiale):
41.7 in.
42.5 in.
43.3 in.
44.1 in.
44.9 in.
45.7 in.
46.5 in.
47.2 in.
48.0 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of 65/35 Polycotton
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets
- Standard pointed collar
- Front snap closure
- Straight cuffs
- White
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | 5X-Large |
| Sesso | Men's |
| Materiale | Polycotton |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Snaps |
| Stile polso | Open |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. di tasche | 3 |
| Vedi altri risultati |