Learn More
Epredia™ Coprioggetti per microscopio Menzel™
Marca:  Epredia™ BB02000200A153MNZ0
25.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11961988
  • 37.50€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Montavetrino
Vetro borosilicato
20 mm
20 x 20 mm
1000 conf.
Quadrato
20 mm
0.13 - 0.16 mm
Apparecchiature automatizzate