Learn More
Epredia™ Coprioggetti per microscopio Menzel™
Codice prodotto. 15707592 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 15707592
Marca: Epredia™ BB02400240A153FST0
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Montavetrino
Forma Quadrato
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 24 mm
Spessore (sistema metrico) 0.13 - 0.16 mm
Dimensioni (L x P) 24 x 24 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Apparecchiature automatizzate
Quantità 1000 conf.