Learn More
Mercaptoacetic Acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
43.42€ - 287.43€
Identificatori chimici
CAS 68-11-1
Formula molecolare C2H4O2S
Molecular Weight (g/mol) 92.11
Numero MDL MFCD00004876
InChI Key CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC Name 2-sulfanylacetic acid
SMILES C(C(=O)O)S
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10183410
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
125430100
10 mL Glass bottle
43.42€
10mL
10205130
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
125432500
250 mL Glass bottle
53.47€
250mL
10716341
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
125430010
1 L Glass bottle
142.71€
1L
10424405
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
125430025
2.5 L Glass bottle
287.43€
2.50L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
68-11-1
92.11
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
1133
2-sulfanylacetic acid
C2H4O2S
MFCD00004876
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
CHEBI:30065
C(C(=O)O)S
Specifica
Mercaptoacetic acid
-16.0°C
1.3250g/mL
126°C
97.5% min. (Iodimetry)
HSCH2CO2H
MFCD00004876
15, 9489
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
2-sulfanylacetic acid
1133
6.55 Pas (20°C)
98%
68-11-1
Colorless
220.0°C
Authentic
C2H4O2S
1.5030 to 1.5050
01,1153; 07,366
1.325
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and benzene
C(C(=O)O)S
92.11
CHEBI:30065
92.11
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-677-4
Identificativo prodotto
  • Mercaptoacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.