Learn More
Mercury(I) Nitrate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 70°C |
CAS | 7782-86-7 |
Colore | White |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | Hg2N2O6·2H2O |
Numero MDL | 150812 |
Peso formulazione | 561.22g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Mercury(I) nitrate dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H300-Letale se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
- P302+P350-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.