Learn More
Mercury(Ii) Iodide, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Mercury(Ii) Iodide |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | HgI2 |
Numero UN | 1638 |
Informazioni di solubilità | Soluble in Potassium Iodide solution |
Peso formulazione | 454.4g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Grado | ACS Reagent |