Learn More
Mercury(Ii) Iodide, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15692080
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7774-29-0
Formula molecolare HgI2
Molecular Weight (g/mol) 454.401
Numero MDL MFCD00011044
InChI Key YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC Name diiodomercury
SMILES I[Hg]I
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(Ii) Iodide
Quantità 100 g
Formula lineare HgI2
Numero UN 1638
Informazioni di solubilità Soluble in Potassium Iodide solution
Peso formulazione 454.4g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS Reagent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercury diiodide