Learn More
Mercury, plasma standard solution, Specpure™ Hg 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11361439
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare Hg
Molecular Weight (g/mol) 200.59
Numero MDL MFCD00011035
InChI Key QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC Name mercury
SMILES [Hg]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury
Quantità 50 mL
Colore Colorless
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Mercury: 0.1%; Water: 94.9%
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid