Learn More
Mercury Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10020652
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 7783-34-8
Formula molecolare H2HgN2O7
Molecular Weight (g/mol) 342.62
Numero MDL MFCD00149736
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3084029
IUPAC Name mercury(2+) hydrate dinitrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 100 mL
Colore Colorless
pH 1
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury solution 1000 ppm
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.