Learn More
Benzo(b)fluoranthene in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Catalog Number 12919613
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
Ampoule(s)
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Materiale o nome chimico Benzo(b)fluoranthene
Concentrazione 100μg/mL
CAS 205-99-2
Imballaggio Ampoule(s)
Quantità 1 mL
Formula molecolare C20H12
Numero UN 1648
InChI Key FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C3=C4C(=CC=C3)C5=CC=CC=C5C4=CC2=C1
Molecular Weight (g/mol) 252.316
PubChem CID 9153
ChEBI CHEBI:34565
Solvente o matrice Acetonitrile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Benzo(b)fluoranthene 100ug/ml in acetonitrile
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .