Learn More
Chloroethane in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloroethane |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 75-00-3 |
| Formula molecolare | C2H5Cl |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCl |
| IUPAC Name | chloroethane |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 64.512 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- chloroehtane 100µg/ml in methanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol