Learn More
Hamilton™ Ago con cono in metallo
Codice prodotto. 11512345
Click to view available options
Calibro dell'ago:
20 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11512345
Marca: Hamilton™ 774806
Metal hub makes the most rigid connection to the needle making it perfect for repetitive septum piercing.
  • Available in various gauges
  • Autoclavable
  • Metal hubs manufactured from nickel plated brass
  • Custom length
  • Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
  • Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
  • Provided in packs of 6
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
Calibro dell'ago 20 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.60 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.91 mm
Product Type Luer Lock Custom Needle
Quantità 6/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) ago 9.52 to 304 mm
Stile del punto dell'ago 2, 3, or 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) TLL Syringes and LT or TLL Connectors
Tipo di collegamento Standard Tapered