Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Square Pipet Sterilizing Boxes
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel square profile
- Includes lid
- Square shape prevents it from rolling off bench top
- Silicon in lid and base
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensioni (L x P) | 490 x 70 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 490 mm |
| Tipo | Sterilizing Box |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclave |