Learn More
Metaphosphoric acid, 39-43%, bal. NaPO{3} (Stabilizer), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11419986
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Metaphosphoric acid is used as a dehydrating agent. Its derivative, sodium hexametaphosphate is used as a sequestrant and a food additive. It is also used as a phosphorylating agent, analytical reagent and in dental cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Metaphosphoric acid is used as a dehydrating agent. Its derivative, sodium hexametaphosphate is used as a sequestrant and a food additive. It is also used as a phosphorylating agent, analytical reagent and in dental cements.
Solubility
Soluble in alcohol.
Notes
Form: Lumps.Hygroscopic. Moisture sensitive. Incompatible with strong bases, nitromethane and metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37267-86-0
Formula molecolare HO3P
Molecular Weight (g/mol) 79.979
Numero MDL MFCD00011351
InChI Key UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Metaphosphoric Acid
Densità 2.2
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio bal. NaPO3 (Stabilizer)
Quantità 500 g
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,7345
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol.
Peso formulazione 79.98
Percent Purity 39 to 43%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Metaphosphoric acid, 39-43%, balance NaPO3 (Stabilizer)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Metaphosphoric acid