Learn More
Methanesulfonic Acid Solution, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
1L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanesulfonic Acid Solution |
| Nota nome | For ion chromatography |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 10 mL |
| Formula lineare | CH3SO3H |
| Numero UN | UN3265 |
| Beilstein | 1446024 |
| Peso formulazione | 96.11g/mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | approx. 1M in water |
| Vedi altri risultati |