Learn More
Methanol with 0.1% Formic Acid, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Product Code. 15621410
Click to view available options
Quantità:
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
2L
Product Code. 15621410
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 142762L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, LabReady™ Solvent Blend, tested for UHPLC-MS
  • Per le applicazioni LC-MS e UHPLC più complesse
  • Testato per idoneità UHPLC-MS
  • Massima purezza del solvente per bassi limiti di rilevamento
  • Rumore linea di base MS estremamente basso
  • Riproducibilità esemplare tra lotti
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Confezionato in flaconi di vetro borosilicato trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Methanol With 0.1% Formic Acid
CAS 64-18-6, 67-56-1
Quantità 2 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare CH2O2
Numero MDL MFCD00004595
Numero UN UN1230
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC=O
IUPAC Name acido formico
Molecular Weight (g/mol) 46.03
Peso formulazione 32.04g/mol
Grado LC-MS Ultra CHROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol with 0.1% formic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, formic acid