Learn More
Methanol, ACS Reagent, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanol |
| Punto di fusione | -98°C (literature) |
| Nota nome | ACS Reagent, ≥99.8% |
| CAS | 67-56-1 |
| CAS max % | ≤100.0000% |
| Densità | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Punti di ebollizione | 64°C to 65°C |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 11°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |