Learn More
Methanol, anhydrous, 99.9%
Beschreibung
Methanol is widely used as a solvent in synthetic organic chemistry. It is also used as a solvent in analytical chemistry, especially for HPLC, LC-MS, GC-MS, ICP-MS and spectrophotometry. It is used in the production of biodiesel, formaldehyde and acetic acid. It is also used as fuel, antifreeze, denaturant for ethanol and an energy carrier for fuel cell application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Methanol, anhydrous |
| Punto di fusione | °C to 98°C |
| Densità | 0.791 g/mL |
| Punti di ebollizione | 64.7°C |
| Quantità | 250 mL |
| Punto d'infiammabilità | 11°C (52°F) |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.329 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% |
| Beilstein | 1098229 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Methanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contiene: Methanol
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.