Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent, J.T. Baker™ Codice prodotto.: 12769600
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Methanol, BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 12769600
1 L
Click to view available options
1 L
Codice prodotto. 12769600
Marca: JT Baker 9822.1000GL
Suitable for UPLC/UHPLC instruments
  • LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
    • at 235 nm max. 0.005
    • at 254 nm max. 0.001
  • LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
    • Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 50 ng/mL
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
    • at 225 nm max. 0.20
    • at 254 nm max. 0.02
    • at 280 nm max. 0.01
Specifica
Punto di fusione -98°C
CAS 67-56-1
Densità 0.7918 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 64.6°C (1013 hPa)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio min. 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione max. 1 ppm
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00004595
Numero UN 1230
Acqua max. 0.02%
Sinonimo Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Titolo del prodotto
Methanol, BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent, J.T. Baker™ >