Learn More
Methanol, Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 16471111
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Grado:
Far UV/Gradient
For HPLC, Gradient Grade, ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Punti di ebollizione 64°C to 65°C (1.013 hPa)
Quantità 2.5 L
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare CH4O
Sinonimo Methyl alcohol
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name methanol
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Grado Far UV/Gradient