Learn More
Methanol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Flacone in plastica
Metal Can
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Descrizione
CH4O, CAS Number-67-56-1, methyl alcohol, colonial spirit, wood naphtha, wood spirit, wood alcohol, methylol, pyroxylic spirit, methyl hydroxide, columbian spirit, carbinol, 2.5L, 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 32.04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 deg.C, 4595, 32.042
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -98°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 64.7°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 128 hPa at 20°C |
| Viscosità | 0.55cp at 20°C |
| Peso formulazione | 32.04g/mol |