Learn More
Methanol CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
pezzi 6
Descrizione
- Same high quality as CHROMASOLV HPLC
- Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV profile by HPLC
- Low impurity gradient LC baseline
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanol |
| Punto di fusione | -98°C |
| Nota nome | for HPLC |
| Absorbance | absorption/ in accordance |
| Densità | 0.791g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 64.7°C |
| Quantità | 100 mL |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.329 |
| Formula lineare | CH3OH |
| Pressione del vapore | 97.68mmHg (20°C) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.