Learn More
Methanol CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
Descripción
- Per HPLC e sintesi organica
- Solventi multiuso a elevata purezza
- Elevata coerenza da lotto a lotto
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Methanol |
| Punto di fusione | -98°C |
| Nota nome | for HPLC |
| Densità | 0.791g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 64.7°C |
| Quantità | 1 L |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.329 |
| Formula lineare | CH3OH |
| Pressione del vapore | 97.68mmHg (20°C) |
| Beilstein | 1098229 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido