Learn More
Methanol, for HPLC, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
Description
CH4O, CAS Number-67-56-1, columbian spirit, methyl alcohol, colonial spirit, methyl hydroxide, methylol, carbinol, pyroxylic spirit, wood spirit, wood naphtha, wood alcohol, 2.5L, 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 32.04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 deg.C, 4595, 32.042
Specifications
Specifications
| Punto di fusione | -98°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 64.7°C |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 128 hPa at 20°C |
| Viscosità | 0.55cp at 20°C |
| Sinonimo | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
| Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Methanol