Learn More
Methanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
Methanol, HPLC for Gradient Analysis
Specification
Molecular Formula: CH4O
Water Soluble: Yes
Molecular Weight: 32.04
Melting Point: -98°C
Health Hazards: Causes moderate eye irritation, may cause skin irritation, may cause irritation of the digestive tract
For Use With [Application]: HPLC for gradient analysis
Flash Point: 12°C
CAS No.: 67-56-1
Boiling Point: 64.7°C
Hazard Symbol: F, T
Synonyms: Carbinol, Methyl Alcohol, Methyl Hydroxide, Monohydroxymethane, Wood Alcohol, Wood Naptha, Wood Spirits, Columbian Spirits
Molecular Formula: CH4O
Water Soluble: Yes
Molecular Weight: 32.04
Melting Point: -98°C
Health Hazards: Causes moderate eye irritation, may cause skin irritation, may cause irritation of the digestive tract
For Use With [Application]: HPLC for gradient analysis
Flash Point: 12°C
CAS No.: 67-56-1
Boiling Point: 64.7°C
Hazard Symbol: F, T
Synonyms: Carbinol, Methyl Alcohol, Methyl Hydroxide, Monohydroxymethane, Wood Alcohol, Wood Naptha, Wood Spirits, Columbian Spirits
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -98°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 64.7°C |
Quantità | 5 L |
Imballaggio | Aluminum Can |
Forma fisica | Liquid |
Pressione del vapore | 128 hPa at 20°C |
Viscosità | 0.55cp at 20°C |
Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
Peso formulazione | 32.04g/mol |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.