Learn More
Methanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
40.20€ - 128.00€
Identificatori chimici
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Formula molecolare | CH4O |
Numero MDL | MFCD00004595 |
InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
PubChem CID | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
IUPAC Name | methanol |
SMILES | CO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10010280
|
Fisher Chemical
M/4058/15 |
1 L | Amber Glass Bottle |
40.20€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10499560
|
Fisher Chemical
M/4058/17 |
2.5 L | Flacone in vetro color ambra |
128.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10000280
|
Fisher Chemical
M/4058/PB17 |
2.5 L | Plastic-coated Glass Bottle |
62.55€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10487322
|
Fisher Chemical
M/4058/21 |
5 L | Aluminum Can |
105.00€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Methanol, HPLC for Gradient Analysis
SpecificationMolecular Formula: CH4O
Water Soluble: Yes
Molecular Weight: 32.04
Melting Point: -98°C
Health Hazards: Causes moderate eye irritation, may cause skin irritation, may cause irritation of the digestive tract
For Use With [Application]: HPLC for gradient analysis
Flash Point: 12°C
CAS No.: 67-56-1
Boiling Point: 64.7°C
Hazard Symbol: F, T
Synonyms: Carbinol, Methyl Alcohol, Methyl Hydroxide, Monohydroxymethane, Wood Alcohol, Wood Naptha, Wood Spirits, Columbian Spirits
Identificatori chimici
67-56-1 | |
MFCD00004595 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CHEBI:17790 | |
CO |
CH4O | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
887 | |
methanol |
Specifica
-98°C | |
Colorless | |
Liquid | |
MFCD00004595 | |
0.55cp at 20°C | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
methanol | |
887 | |
32.04g/mol |
67-56-1 | |
64.7°C | |
CH4O | |
128 hPa at 20°C | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Methanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.