Learn More
Methanol, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10031094
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Methanol, >-99.9%, CH4O, CAS Number-67-56-1, wood alcohol, methyl hydroxide, colonial spirit, columbian spirit, wood naphtha, carbinol, methyl alcohol, pyroxylic spirit, wood spirit, methylol, 2.5L
Methanol, >-99.9%, CH4O, CAS Number-67-56-1, wood alcohol, methyl hydroxide, colonial spirit, columbian spirit, wood naphtha, carbinol, methyl alcohol, pyroxylic spirit, wood spirit, methylol, 2.5L
Note: Glass bottles have fluorinated lining.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Absorbance ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm
Colore Incolore
Densità 0.791g/cm³
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza LC-MS & UHPLC-UV
Intervallo percentuale saggio Assay: 99.9% min by GC
Residuo dopo l'evaporazione ≤1ppm
Note percentuale saggio GC
Acido titolabile ≤0.0003meq/g
Formula lineare CH3OH
Base titolabile ≤0.0002meq/g
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Acqua ≤0.02%
Indice di Merck 15, 6029
Peso formulazione 32.04
Percent Purity ≥99.9%
Grado OPTIMA™ LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methanol