Learn More
Methanol, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Descrizione
Methanol, >-99.9%, CH4O, CAS Number-67-56-1, wood alcohol, methyl hydroxide, colonial spirit, columbian spirit, wood naphtha, carbinol, methyl alcohol, pyroxylic spirit, wood spirit, methylol, 2.5L
Note: Glass bottles have fluorinated lining.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methanol |
Punto di fusione | -98°C |
Absorbance | ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm |
Colore | Colorless |
Densità | 0.791g/cm³ |
Punti di ebollizione | 64.7°C |
Quantità | 4 L |
Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
Identificazione | Pass Test |
Imballaggio | Glass Bottle with fluorinated lining |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.