Learn More
Methanol (Peroxide-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
4L
Descrizione
Methanol (Peroxide-Free/Sequencing)
Methanol is used in staining and destaining protein electrophoresis gels, in HPLC, and in other biological applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanol |
| Punto di fusione | -98°C |
| Nota nome | Peroxide-free |
| Absorbance | 0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.791g/cm³ |
| Punti di ebollizione | 64.7°C |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.