Learn More
MP Biomedicals™ Methionine/Choline-deficient Diet, Pellets
Methionine/Choline-deficient Pellet Diet, is used to study induction of non-alcoholic steatohepatitis in experimental models and its routes of development.
2530.00€ - 5660.00€
Specifica
Product Type | Choline Deficient Diet |
---|---|
Formato | Pellets |
Requisiti di stoccaggio | Store at Room Temperature (15°C to 30°C) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11445365
|
MP Biomedicals™
0296043920 |
20 kg |
2530.00€
20kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11455365
|
MP Biomedicals™
0296043950 |
50 kg |
5660.00€
50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Non-alcoholic steatohepatitis(NASH) was induced by feeding a methionine/choline-deficient diet (MCD-diet) for up to 5 weeks to mice.
- NASH is a disease with a high incidence, difficult diagnosis, and as yet no effective treatment.
- So, MCD-diet is used to study induction of non-alcoholic steatohepatitis in experimental models and its routes of development.
Specifica
Choline Deficient Diet | |
Pellets | |
Store at Room Temperature (15°C to 30°C) |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.