Learn More
MP Biomedicals™ Methionine/Choline Deficient Diet (Powdered)
Methionine/Choline Deficient Diet (Powdered) has been used to study nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
1410.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11405365
|
MP Biomedicals™
0296043810 |
10 kg |
1410.00€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Contains sucrose, corn starch, corn oil, Alphacel non-nutritive bulk, and AIN 76 mineral mix.
Specifica
Powder |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.