Learn More
Methoxyacetyl chloride, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10726052
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38870-89-2
Formula molecolare C3H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 108.52
Numero MDL MFCD00000728
InChI Key JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl
PubChem CID 96623
IUPAC Name 2-methoxyacetyl chloride
SMILES COCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methoxyacetyl chloride
Nota nome Stabilized
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1870g/mL
Punti di ebollizione 112°C to 113°C
Punto d'infiammabilità 28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3OCH2COCl
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.422
Quantità 10 g
Fieser 12,310
Gravità specifica 1.187
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Stabilizzatore 0.3%mgO
Peso formulazione 108.52
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methoxyacetyl chloride, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.