Learn More
(Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, 97%, inner salt
Codice prodotto. 10571331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10571331
Marca: Thermo Scientific Acros 294510010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29684-56-8 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29684-56-8
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00077815
InChI Key YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
PubChem CID 11032497
SMILES CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide
Punto di fusione 76.0°C to 79.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2CNSO2N(C2H5)3
Quantità 1 g
Fieser 14,208
Indice di Merck 15,1505
IUPAC Name triethyl(methoxycarbonylsulfamoyl)azanium;hydroxide
Peso formulazione 238.31
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.