Learn More
Methyl 4-bromocrotonate, 85%, tech., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10103180
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1117-71-1
Formula molecolare C5H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 179.01
Numero MDL MFCD00000246,MFCD09998308
InChI Key RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo methyl 4-bromocrotonate, e-methyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid methyl ester, methyl gamma-bromocrotonate, methyl bromocrotonate, methyl 4-bromo-2-butenoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl 4-bromobut-2-enoate, methyl 2e-4-bromobut-2-enoate, crotonic acid, 4-bromo-, methyl ester
PubChem CID 5369175
SMILES COC(=O)\C=C\CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-bromocrotonate
Colore Yellow
Densità 1.5200g/mL
Punti di ebollizione 83.0°C to 85.0°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrCH2CH=CHCO2CH3
Indice di rifrazione 1.4990 to 1.5020
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.52
IUPAC Name methyl (2E)-4-bromobut-2-enoate
Peso formulazione 179.01
Percent Purity 85%
Grado Technical
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-bromocrotonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.