Learn More
Methyl acrylate, 99%, stab. with ca 15ppm 4-methoxyphenol
Codice prodotto. 11484484
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
Codice prodotto. 11484484
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13128.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl acrylate is a monomer used in the preparation of polymers having rigid, flexible, ionic, nonionic, hydrophobic, or hydrophilic properties. It is involved in the production of acrylate fiber, which is used to weave synthetic carpets. It plays an important role as a reagent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and alfa ω-dicarboxylic acid esters. It is a good nucleophile and a michael acceptor to prepare polyamidoamine (PAMAM) dendrimers.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents and peroxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-33-3
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00008627
InChI Key BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
PubChem CID 7294
ChEBI CHEBI:82482
IUPAC Name methyl prop-2-enoate
SMILES COC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl acrylate
Nota nome stabilized with ≈15ppm 4-methoxyphenol
Punto di fusione -75°C
Densità 0.956
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
Punto d'infiammabilità −3°C (26°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.403
Quantità 500 mL
Numero UN UN1919
Beilstein 605396
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,6011
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl acrylate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl acrylate, 4-Methoxyphenol